Learn More
Labcon™ ViewPoint™ 50 mL Polypropylene Thermochromic Centrifuge Tubes
Beschreibung
- Temperatursignalisierung in Echtzeit
- Umkehrbarer Übergang von klar zu hellblau bei 4 °C mit vollem dunkelblauem Übergang bei 0 °C
- Mit befestigten flachen Schraubverschlüssen
- Schwarze Graduierungen und weiße Schreibfläche
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Spermienmotilitäts-Assay (SMA) Maus-Embryo-Assay (MEA), als sicher für Zellkulturen validiert
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 12.500 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
| Verschlussmaterial | Polypropylene |
| Verschlussfarbe | Violett |
| Farbe | Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylenharz |
| Zur Verwendung mit | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Anzahl pro Packung | 25 Stck./Gestell |
| Verpackung | 25 Röhrchen/Gestell/6 Packung/Gehäuse |
| Mehr anzeigen |