Learn More
50 NTU Non-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
- Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
- Zertifiziert
- NIST-konform.
- Ungiftig, nicht karzinogen
- Hochpräzise
- Stabil
- EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Non-ratio-Geräte |
| Beschreibung | HDPE-Flasche |
| Genauigkeit | ± 1 % NTU |
| Trübung | 50 NTU ± 1 % |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |