Learn More
Hamilton™ 1 ml gasdichte Spritze der Serie 1001 mit Luer-Spitze (LT)
Artikelnummer. 17824422
Ansicht ändern
Click to view available options
Nadelstärke: 22 G, Nadelspitze: 3, Anschlussart: RN
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17824422 Nadelstärke: 22 G, Nadelspitze: 3, Anschlussart: RN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17824422 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL81301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Ausführung der Spritzen der Serie 700.
  • Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina bis zu 500 ml.μL.
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas
Beschreibung Luer-Anschluss (LT)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,181 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.355 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1750
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 500 μl
Art der Kanülenspitze Kel-F Nabe
Anschlusstyp Abnehmbar