Learn More
Hamilton™ Gasdichte 500 μl-Spritze, Modell 1750 LTN, zementierte Nadel, 22 Gauge, 2 in., Spitzentyp 2
Artikelnummer. 11538014
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 μl
Artikelnummer. 11538014
Marke: Hamilton™ DS81214
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumen von 1 bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Datenblatt
  • Volumen – 500 μl
  • Spritzentyp – Gastight
  • Spritzenserie – 1700
  • Kündigung – zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Nadel – Zementierte Nadel
  • Gauge – 22 Gauge
  • Spitzentyp – 2
  • Nadellänge – 2 Zoll (51 mm)
  • Flüssigkeitsdurchfluss – SST, Borosilikatglas, PTFE
  • Autoklavierbar – Nein
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Druck – 700 psig (48,3 bar)
  • Höchsttemperatur – 50 °C/122 °F
  • Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
  • Innendurchmesser des Zylinders – 0,128 Zoll (3,26 mm)
  • Außendurchmesser der Zylinders – 0,305 Zoll (7,75 mm)
  • Innendurchmesser der Nadel – 0,0161 Zoll (0,41 mm)
  • Außendurchmesser der Nadel – 0,0283 Zoll (0,72 mm)
  • Totvolumen der Standardnadel – 6,81 μl
  • Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gastight
Max. Druck 700 psig (48,3 bar)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 500 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm