Learn More
Hamilton™ 500 μL Microliter Spritze Modell 750 N, geklebte Nadel, 22 Gauge, 2 in., Spitze 2
Artikelnummer. 11508034
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11508034 500 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11508034 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. DS80800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die split/splitlose Injektion besteht aus einer beheizten Kammer mit einer Glaseinlage, in die die Probe durch das Septum injiziert wird. Eine Mikrospritze wird verwendet, um die Probe durch ein Gummiseptum in eine Verdampfungskammer am Kopf der Säule zu
Datenblatt
  • Volumen– 500 μL
  • Spritzentyp– Microliter
  • Spritzenserie– 700
  • Beendigung– Zementierte Nadel (N)
  • Nadel– Zementierte Nadel
  • Messgerät– Kaliber 22
  • Punktstil– 2
  • Nadellänge– 2 in. (51 mm)
  • Fluidweg– SST , Borosilikatglas
  • Autoklavierbar– NEIN
  • Gassterilisierbar– Ja
  • Druck– 1000 psig (68,9 bar)
  • Maximale Temperatur– 50 °C / 122 °F
  • Mindesttemperatur– 10 °C / 50 °F
  • Laufinnendurchmesser– 0,135 in. (3,26 mm)
  • Laufaußendurchmesser– 0,305 in. (7,75 mm)
  • Nadelinnendurchmesser– 0,0161 in. (0,41 mm)
  • Nadelaußendurchmesser– 0,0283 in. (0,72 mm)
  • Standard-Nadel-Totvolumen– 6,81 μL
  • Verkaufsmenge– 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Produkttyp Serie 700
Volumen (metrisch) 500 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm