Learn More
Hamilton™ 500 μl, Modell 1750 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
Artikelnummer. 11500112
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11500112
Marke: Hamilton™ 988230
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumen von 1 bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Datenblatt
  • Volumen – 500 μl
  • Spritzentyp – Longlife Gastight
  • Spritzenserie – 1700
  • Kündigung – Luer-Lock aus PTFE (TLL)
  • Kolbenausführung – Seitenpfostenbefestigung (XL)
  • Flüssigkeitsdurchfluss – Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
  • Autoklavierbar – Nein
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Druck – 700 psig (48,3 bar)
  • Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
  • Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
  • Innendurchmesser des Zylinders – 0,128 Zoll (3,26 mm)
  • Außendurchmesser der Zylinders – 0,305 Zoll (7,75 mm)
  • Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Produkttyp Instrumentenspritze
Volumen (metrisch) 500 μl