Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10225413 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Weiß
Packungsgröße:
120 Stück
40 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10225413 Weiß 120 Stück
10125272 Gelb 40 Stück
10494412 Weiß 40 Stück
10247462 Grün 40 Stück
10503313 Blau 40 Stück
5 options
Artikelnummer. 10225413
Marke: Eppendorf™ 0030506103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
LoBind, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Menge 120/Karton