Learn More
Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11839832 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,03 μm
0,06 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,11 μm
0,12 μm
0,14 μm
0,16 μm
0,17 μm
0,20 μm
0,22 μm
0,24 μm
0,26 μm
0,3 μm
Menge:
15 ml
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
11839832 0,3 μm 15 ml 15 Milliliter
10184734 0,03 μm 15 ml 15 Milliliter
11829792 0,03 μm 100 mL 100 Milliliter
11839792 0,03 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11849792 0,06 μm 15 ml 15 Milliliter
11859792 0,06 μm 100 mL 100 Milliliter
11869792 0,06 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11879792 0,08 μm 15 ml 15 Milliliter
11889792 0,08 μm 100 mL 100 Milliliter
11899792 0,08 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11809802 0,09 μm 15 ml 15 Milliliter
11819802 0,09 μm 100 mL 100 Milliliter
11829802 0,09 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11839802 0,10 μm 15 ml 15 Milliliter
11849802 0,10 μm 100 mL 100 Milliliter
11859802 0,10 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11869802 0,11 μm 15 ml 15 Milliliter
11879802 0,11 μm 100 mL 100 Milliliter
11889802 0,11 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11899802 0,12 μm 15 ml 15 Milliliter
11809812 0,12 μm 100 mL 100 Milliliter
11819812 0,12 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11829812 0,14 μm 15 ml 15 Milliliter
11839812 0,14 μm 100 mL 100 Milliliter
11849812 0,14 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11859812 0,16 μm 15 ml 15 Milliliter
11869812 0,16 μm 100 mL 100 Milliliter
11879812 0,16 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11889812 0,17 μm 15 ml 15 Milliliter
11899812 0,17 μm 100 mL 100 Milliliter
11809822 0,17 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11819822 0,20 μm 15 ml 15 Milliliter
11829822 0,20 μm 100 mL 100 Milliliter
11839822 0,20 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11849822 0,22 μm 15 ml 15 Milliliter
11859822 0,22 μm 100 mL 100 Milliliter
11869822 0,22 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11598552 0,24 μm 15 ml 15 Milliliter
11889822 0,24 μm 100 mL 100 Milliliter
11899822 0,24 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11809832 0,26 μm 15 ml 15 Milliliter
11819832 0,26 μm 100 mL 100 Milliliter
11829832 0,26 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11849832 0,3 μm 100 mL 100 Milliliter
11859832 0,3 μm 1000 mL 1000 Milliliter
45 options
Artikelnummer. 11839832
Marke: Thermo Scientific™ 5030A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimieren Sie mit diesen Partikelsuspensionen die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln.
Optimieren Sie die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln mit Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000. Diese Partikel sind so konstruiert, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden.
Diese Mikrosphären aus Polystyrol haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm. Die Partikeldurchmesser werden durch optische Mikroskopie, Photonen-Korrelationspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen. Diese sind als wässrige Suspensionen mit 10 Gew.-% erhältlich Die Partikel der Serie 5000 können bis zu 3,1 µm groß sein. Werden größere Partikel benötigt, bitte die Partikel der Copolymer Mikrosphäre Suspensionen – Serie 7000 berücksichtigen.
Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar. Die nachfolgend aufgeführten 15 ml ("A" Mfr. Nr. Flaschen) können sofort gekauft werden. 100 ml (B" Flaschen) und 1.000 ml ("C" Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Mfr. Nr. 5003B und 5003C). Die Bestellung dieser Füllmengen kann 3 bis 7 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3μm werden für die Bewertung und Prüfung von Filtern, Forschungen in der Strömungstechnik, Dispersionsstudien und viele weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
Material Polystyrol
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Allgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung 15 ml
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 0,3 μm