Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11879802 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11879802 | 0,11 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 10184734 | 0,03 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829792 | 0,03 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839792 | 0,03 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11849792 | 0,06 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11859792 | 0,06 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11869792 | 0,06 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11879792 | 0,08 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889792 | 0,08 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11899792 | 0,08 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11809802 | 0,09 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11819802 | 0,09 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11829802 | 0,09 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11839802 | 0,10 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11849802 | 0,10 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859802 | 0,10 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11869802 | 0,11 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889802 | 0,11 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11899802 | 0,12 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11809812 | 0,12 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11819812 | 0,12 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11829812 | 0,14 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11839812 | 0,14 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11849812 | 0,14 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11859812 | 0,16 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869812 | 0,16 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11879812 | 0,16 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11889812 | 0,17 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11899812 | 0,17 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11809822 | 0,17 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11819822 | 0,20 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829822 | 0,20 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839822 | 0,20 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11849822 | 0,22 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11859822 | 0,22 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11869822 | 0,22 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11598552 | 0,24 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889822 | 0,24 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11899822 | 0,24 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11809832 | 0,26 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11819832 | 0,26 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11829832 | 0,26 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11839832 | 0,3 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11849832 | 0,3 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859832 | 0,3 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
Artikelnummer. 11879802
Marke: Thermo Scientific™ 5011B
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Optimieren Sie die Forschung im Bereich Lichtstreuung, die Mikroporenfilterprüfung und die Erzeugung von Aerosolpartikeln mit Thermo Scientific™ 0,03 μm- bis 0,30 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000. Diese Partikel sind so konstruiert, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden.
Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar. Die nachfolgend aufgeführten 15 ml ("A" Mfr. Nr. Flaschen) können sofort gekauft werden. 100 ml (B" Flaschen) und 1.000 ml ("C" Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Mfr. Nr. 5003B und 5003C). Die Bestellung dieser Füllmengen kann 3 bis 7 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3μm werden für die Bewertung und Prüfung von Filtern, Forschungen in der Strömungstechnik, Dispersionsstudien und viele weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
| Konzentration | 10% |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Beschreibung | Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Allgemeine Produkthandhabungsfolie |
| Verpackung | 100 mL |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 100 mL |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,11 μm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |