Learn More
Thermo Scientific™ 0,31 μm- bis 0,93 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11809882 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,31 μm
0,33 μm
0,36 μm
0,43 μm
0,45 μm
0,49 μm
0,5 μm
0,51 μm
0,52 μm
0,6 μm
0,65 μm
0,67 μm
0,75 μm
0,82 μm
0,87 μm
0,93 μm
Menge:
15 ml
15 ml
100ml
100 mL
1000mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. 11809882
Marke: Thermo Scientific™ 5088C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Thermo Scientific™ Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000 erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften.
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000, die besonders für die Forschung im Bereich Lichtstreuung, zur Mikroporenfilterprüfung und für die Erzeugung von Aerosolpartikeln von Interesse sind.
Eigenschaften:
  • Dichte von 1,05 g/cm3 und ein Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm
  • Durchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationsspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen
  • Als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich
  • Größenbereich von bis zu 3,1 Micron
  • Für größere Partikel verwenden Sie bitte die Partikel der Copolymer-Partikelsuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
  • Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar.
  • 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C).
  • Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Im Lieferumfang enthalten:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel <3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder in Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
Material Polystyrol
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Allgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung 1000 mL
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1000 mL
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 0,87 μm