Learn More
Thermo Scientific™ 0,31 μm- bis 0,93 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11859842 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,31 μm
0,33 μm
0,36 μm
0,43 μm
0,45 μm
0,49 μm
0,5 μm
0,51 μm
0,52 μm
0,6 μm
0,65 μm
0,67 μm
0,75 μm
0,82 μm
0,87 μm
0,93 μm
Menge:
15 ml
15 ml
100ml
100 mL
1000mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
11859842 0,43 μm 15 ml 15 Milliliter
11869832 0,31 μm 15 ml 15 Milliliter
11879832 0,31 μm 100 mL 100 Milliliter
11889832 0,31 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11899832 0,33 μm 15 ml 15 Milliliter
11809842 0,33 μm 100 mL 100 Milliliter
11819842 0,33 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11829842 0,36 μm 15 ml 15 Milliliter
11839842 0,36 μm 100 mL 100 Milliliter
11849842 0,36 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11869842 0,43 μm 100 mL 100 Milliliter
11879842 0,43 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11819852 0,49 μm 15 ml 15 Milliliter
11829852 0,49 μm 100 mL 100 Milliliter
11839852 0,49 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11849852 0,5 μm 15 ml 15 Milliliter
11859852 0,5 μm 100 mL 100 Milliliter
11869852 0,5 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11879852 0,51 μm 15 ml 15 Milliliter
11889852 0,51 μm 100 mL 100 Milliliter
11899852 0,51 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11809862 0,52 μm 15 ml 15 Milliliter
11819862 0,52 μm 100 mL 100 Milliliter
11839862 0,6 μm 15 ml 15 Milliliter
11849862 0,6 μm 100 mL 100 Milliliter
11859862 0,6 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11869862 0,65 μm 15 ml 15 Milliliter
11879862 0,65 μm 100ml 100 Milliliter
11889862 0,65 μm 1000mL 1000 Milliliter
11899862 0,67 μm 15 ml 15 Milliliter
11809872 0,67 μm 100 mL 100 Milliliter
11819872 0,67 μm 1000 mL 1000 Milliliter
12828191 0,75 μm 15 ml 15 Milliliter
12934801 0,75 μm 15 ml 15 Milliliter
12944801 0,75 μm 100 mL 100 Milliliter
11859872 0,82 μm 15 ml 15 Milliliter
11869872 0,82 μm 100 mL 100 Milliliter
11879872 0,82 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11889872 0,87 μm 15 ml 15 Milliliter
11899872 0,87 μm 100 mL 100 Milliliter
11809882 0,87 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11819882 0,93 μm 15 ml 15 Milliliter
11829882 0,93 μm 100 mL 100 Milliliter
11508582 0,45 μm 15 ml -
11809852 0,45 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11829862 0,52 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11899842 0,45 μm 100 mL -
11839882 0,93 μm 1000 mL 1000 Milliliter
48 options
Artikelnummer. 11859842
Marke: Thermo Scientific™ 5043A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Thermo Scientific™ Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000 erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften.
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000, die besonders für die Forschung im Bereich Lichtstreuung, zur Mikroporenfilterprüfung und für die Erzeugung von Aerosolpartikeln von Interesse sind.
Eigenschaften:
  • Dichte von 1,05 g/cm3 und ein Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm
  • Durchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationsspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen
  • Als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich
  • Größenbereich von bis zu 3,1 Micron
  • Für größere Partikel verwenden Sie bitte die Partikel der Copolymer-Partikelsuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
  • Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar.
  • 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C).
  • Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Im Lieferumfang enthalten:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel <3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder in Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
Material Polystyrol
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Allgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung 15 ml
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 0,43 μm