Learn More
Thermo Scientific™ 1,0 μm- bis 3,2 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11859892 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,0 μm
1,3 μm
1,5 μm
2,0 μm
2,2 μm
2,9 μm
3,2 μm
Menge:
15 ml
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
11859892 2,2 μm 1000 mL 1000 Milliliter
10206944 1,0 μm 15 ml 15 Milliliter
11859882 1,0 μm 100 mL 100 Milliliter
11869882 1,0 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11879882 1,3 μm 15 ml 15 Milliliter
11889882 1,3 μm 100 mL 100 Milliliter
11809892 1,5 μm 15 ml -
11819892 1,5 μm 100 mL 100 Milliliter
11829892 1,5 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11839892 2,0 μm 15 ml 15 Milliliter
11849892 2,2 μm 100 mL 100 Milliliter
11869892 2,9 μm 15 ml 15 Milliliter
11879892 2,9 μm 100 mL 100 Milliliter
11889892 2,9 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11899892 3,2 μm 15 ml 15 Milliliter
11809902 3,2 μm 100 mL 100 Milliliter
11819902 3,2 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11899882 1,3 μm 1000 mL -
18 options
Artikelnummer. 11859892
Marke: Thermo Scientific™ 5200C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfüllen die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften.
Die Thermo Scientific Latex Mikrosphäre Suspensionen Serie 5000 ist speziell für die Forschung mit Lichtstreuung, zur Mikroporenfilterprüfung, und für die Erzeugung von Aerosolpartikeln geeignet.
Diese Produktgruppe ist so ausgelegt, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl an Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden. Diese eignen sich für Anwendungen wie zum Beispiel Bewertung und Prüfung von Filtern, Forschungen in der Strömungstechnik, Dispersionsstudien und viele weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Sie sind nicht für die Anwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder Diagnosereagenzien konzipiert, weil ihnen die genauen Spezifikationen für diese Anwendungen fehlen.
Eigenschaften:
  • Dichte von 1,05 g/cm3 und ein Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm
  • Durchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationsspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen
  • Als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich
  • Größenbereich von bis zu 3,1 Micron
  • Für größere Partikel verwenden Sie bitte die Partikel der Copolymer-Partikelsuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
  • Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar.
  • 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C).
  • Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Im Lieferumfang enthalten:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel <3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder in Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
Material Polystyrol
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Allgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung 1000 mL
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1000 mL
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 2,2 μm