Learn More
Thermo Scientific™ 1,0 μm- bis 3,2 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Artikelnummer. 11879882 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,0 μm
1,3 μm
1,5 μm
2,0 μm
2,2 μm
2,9 μm
3,2 μm
Menge:
15 ml
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. 11879882
Marke: Thermo Scientific™ 5130A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erfüllen die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften.
Die Thermo Scientific Latex Mikrosphäre Suspensionen Serie 5000 ist speziell für die Forschung mit Lichtstreuung, zur Mikroporenfilterprüfung, und für die Erzeugung von Aerosolpartikeln geeignet.
Diese Produktgruppe ist so ausgelegt, dass die Anforderungen von Partikelmaterialien mit einer Vielzahl an Partikelgrößen und -eigenschaften erfüllt werden. Diese eignen sich für Anwendungen wie zum Beispiel Bewertung und Prüfung von Filtern, Forschungen in der Strömungstechnik, Dispersionsstudien und viele weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Sie sind nicht für die Anwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder Diagnosereagenzien konzipiert, weil ihnen die genauen Spezifikationen für diese Anwendungen fehlen.
Eigenschaften:
  • Dichte von 1,05 g/cm3 und ein Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm
  • Durchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationsspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen
  • Als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich
  • Größenbereich von bis zu 3,1 Micron
  • Für größere Partikel verwenden Sie bitte die Partikel der Copolymer-Partikelsuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
  • Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar.
  • 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C).
  • Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Im Lieferumfang enthalten:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel <3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder in Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerosolpartikelerzeugung, Dispersion, Filterbewertung, Lichtstreuung, Partikelerzeugung
Material Polystyrol
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Allgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung 15 ml
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 1,3 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado