Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 und 4 trockene 12–14 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 oder 5 Meter für Spectra/Por 2 oder 4 Dialyseschläuche
- Ein Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- Ein Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- Zwei selbstklebende Schlauchöffner
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Gewährleistet eine höhere Permeabilität und grundlegende Dialyse
- Erhältlich als Trocken mit Glycerin (in Wasser einweichen)
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 12 bis 14 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 20,4 mm |
| Länge (metrisch) | 3,3 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 5 m Schläuche/Kit |