Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 und 4 trockene 12–14 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Artikelnummer. p-5001730
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
20,4 mm
20.4 mm
48 mm
48 mm
Länge (metrisch):
18 ml/cm Vol./Länge
3,3 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 15320772
Marke: Spectrum™ 132709T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • 1 oder 5 Meter für Spectra/Por 2 oder 4 Dialyseschläuche
  • Ein Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • Ein Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • Zwei selbstklebende Schlauchöffner
Für kleinere Dialyseexperimente oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Gewährleistet eine höhere Permeabilität und grundlegende Dialyse
  • Erhältlich als Trocken mit Glycerin (in Wasser einweichen)
Spezifikation
MWCO 12 bis 14 kDa
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Länge (metrisch) 18 ml/cm Vol./Länge
Menge 5 m Schläuche/Kit