missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyric-2,2-d2 Acid, TRC
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butyric-2,2-d2 Acid |
| CAS | 19136-92-6 |
| Summenformel | C4 D2 H6 O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Butanoic-2,2-d2 acid (9CI), Butyric-2,2-d2 acid (8CI), Butanoic acid 2,2-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuteriobutanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 90.117 |
| Formelmasse | 90.065 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur