Learn More
Diethyl Urethane, TRC
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Urethane |
| CAS | 3553-80-8 |
| Summenformel | C7H15NO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Ethyl N,N-diethylcarbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-8(5-2)7(9)10-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OCC)N(CC)CC |
| IUPAC-Name | ethyl diethylcarbamate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.2 |
| Formelmasse | 145.11 |