Learn More
L-Valine Benzyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30450718
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30450718 500 mg 500 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30450718
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV094270500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valine Benzyl Ester
CAS 21760-98-5
Summenformel C12 H17 N O2
Menge 500 mg
Synonym L-Valine','phenylmethyl ester, Valine','benzyl ester','L- (8CI), (S)-Benzyl 2-amino-3-methylbutanoate, Benzyl L-valinate, Benzyl L-valinate, L-Valine benzyl ester, Valine benzyl ester, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid phenylmethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3/t11-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Formelmasse 207.1259