Learn More
(R,S)-N-Acetyl-S-[1-(hydroxymethyl)-2-propen-1-yl)-L-cysteine + (R,S)-N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-buten-1-yl)-L-cysteine, TRC
Artikelnummer. 30011888
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011888 500 mg 500 Milligramm
30012749 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011888 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA179005500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2762993-90-6
Summenformel C9H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.29
Synonym MHBMA
IUPAC-Name N-acetyl-S-(1-hydroxybut-3-en-2-yl)-L-cysteine
SMILES C=CC(CSC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O)O.C=CC(SC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-buten-1-yl)-L-cysteine + N-Acetyl-S-[1-(hydroxymethyl)-2-propen-1-yl]-L-cysteine
InChI-Formel InChI=1S/C9H15NO4S/c1-3-7(12)4-15-5-8(9(13)14)10-6(2)11/h3,7-8,12H,1,4-5H2,2H3,(H,10,11)(H,13,14)/t7?,8-/m0/s1
Menge 500 mg
Formelmasse 233.07
Versandbedingung Room Temperature