missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem-Lab 500ML Hydrazine standard solution (Ion ECON)(4.1 g N2H4.H2SO4 / l H2O)

Marke:  Chem-Lab CL01.0836.0500


500ML Hydrazine standard solution (Ion ECON)(4.1 g N2H4.H2SO4 / l H2O)

Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11949072

  • 32.50 € / 500 Milliliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Hydrazine standard solution 1000 µg/ml for IC

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A

Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine sulphate

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.