Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 10,000– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7.5 mm
15 mm
20,4 mm
29 mm
Länge (metrisch):
0,45 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,3 ml/cm Vol./Länge
6,4 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Äquilibriert in Wasser
- Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
- Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 10 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 7.5 mm |
| Länge (metrisch) | 0,45 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |