Learn More
Spectrum™ Labore Spectra/Por™ 7 10.000 D MWCO-Standard RC Vorbehandelte Dialysesets
Artikelnummer. 15340702
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7.5 mm
15 mm
20,4 mm
29 mm
Länge (metrisch):
0,45 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,3 ml/cm Vol./Länge
6,4 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15340702 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15310702 7.5 mm 0,45 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15320702 15 mm 1,8 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15330702 20,4 mm 3,3 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15340702 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132120T
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Äquilibriert in Wasser
  • Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
  • Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
Produkttyp Dialysis Kit
MWCO 10 kDa
Format Tubing
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Länge (metrisch) 6,4 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit