Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit
Artikelnummer. 15357248
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Ausreichend für 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots
Produkttyp:
Flex Lösungskit
Packungsgröße:
1 Set
4 Stück
Artikelnummer. Menge Produkttyp unitSize
15357248 1 Kit Flex Lösungskit 1 Set
15901907 Ausreichend für 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots Flex Lösungskit 4 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15357248
Marke: Invitrogen™ SLF2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nachweiskit für die Verwendung mit iBind™ Flex Western-System
iBind™ Flex Solution ist eine herstellereigene Formulierung, die mit nachgeschalteten Fluoreszenzdetektoren/Chemolumineszenzdetektoren kompatibel ist. Sie dient als kombinierte Blockierungs-, Wasch- und Antikörperverdünnungslösung zur Verarbeitung von bis zu einem Midi-Blot, zwei Mini-Blots oder sechs vertikal geschnittenen Strip-Blots bei Verwendung mit dem iBind™ Flex Western Gerät und den iBind™ Flex Cards.
Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots.
Fluoreszenzdetektion(FD)-Lösung (Inhalt)
  • iBind Flex FD 5X Buffer
  • iBind Flex 100X Additive
  • iBind Flex FD 10 % SDS
Chemolumineszenzlösung (Inhalt)
  • iBind Flex 5X Buffer
  • iBind Flex 100X Additive
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flex Lösungskit
Inhalt und Lagerung • iBind Flex 5X Puffer
• iBind Flex 100X Additive
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) iBind Flex Western Gerät
Kitinhalt iBind™ Flex 5X Buffer, iBind™ Flex 100X Additive
Anzahl Reaktionen 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, chromogen, chemolumineszent
Membrane Compatibility PVDF, Nitrozellulose
Produktlinie iBind
Menge 1 Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flex Solution Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone