Learn More
Spectrum™ Labore Spectra/Por™ 7 25.000 D MWCO-Standard RC Vorbehandelte Dialysesets
Artikelnummer. 15300712
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Länge (metrisch):
0,45 ml/cm Vol./Länge
2,5 ml/cm Vol./Länge
3,7 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15300712 18 mm 2,5 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15310712 22 mm 3,7 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15390702 7.5 mm 0,45 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15300712 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132126T
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Äquilibriert in Wasser
  • Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
  • Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
MWCO 25 kDa
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Länge (metrisch) 2,5 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit