Learn More
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE Dialyse-Kits
Artikelnummer. 11550940
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
0,79 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,1 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11550940 10 mm 0,79 ml/cm Vol./Länge 1 Stück
15370662 20 mm 3,1 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15360662 15 mm 1,8 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15350662 6,4 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11550940 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 131090T
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • 1 m-Rolle Biotech-CE-Dialyseschläuche (16 mm Flachbreite)
  • 2 Universal-Schlauchverschlüsse
  • 5 Picks zum Öffnen von Schläuchen
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
  • Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
Produkttyp Dialyse-Testkit
MWCO 0,5 bis 1 kDa
Material Zellulose-Ester
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.39 Zoll
Länge (metrisch) 0,79 ml/cm Vol./Länge
Kitinhalt 1 m-Rolle CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad, 2 Universalverschlüsse, 5 Öffnungspicks
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleine kritische Dialyseanwendungen