Learn More
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE Dialyse-Kits
Artikelnummer. 15360662
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
0,79 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,1 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15360662 15 mm 1,8 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15370662 20 mm 3,1 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15350662 6,4 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
11550940 10 mm 0,79 ml/cm Vol./Länge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15360662 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 131093T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 €
    185.00 € / 1 Meter
    Sparen 45.00 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
  • Zwei Universalschlauchverschlüsse
  • Fünf Öffnungsplättchen
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
  • Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
Produkttyp Dialysis Tubing
MWCO 0,5 bis 1,0 kDa
Format Tubing
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Länge (metrisch) 1,8 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit