Learn More
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE Dialyse-Kits
Description
Includes
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Dialysis Tubing |
| MWCO | 0,5 bis 1,0 kDa |
| Format | Tubing |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Länge (metrisch) | 3,1 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?