Learn More
Spectrum™ Labs 3,5 - 5 kD Biotech CE Dialyse-Kits
Artikelnummer. 15300672
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
0,79 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,1 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15300672 20 mm 3,1 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15380662 6,4 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15390662 15 mm 1,8 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
11550950 10 mm 0,79 ml/cm Vol./Länge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15300672 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 131204T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 €
    190.00 € / 1 Meter
    Sparen 84.00 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
  • Zwei Universalschlauchverschlüsse
  • Fünf Öffnungsplättchen
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
  • Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
MWCO 3,5 bis 5 kDa
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 3,1 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit