Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Artikelnummer. 11521040
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
6.4 mm
14,6 mm
14.6 mm
20,4 mm
20.4 mm
25,5 mm
25.5 mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
76 mm
76 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
1,7 ml/cm
1.7 ml/cm
3,3 ml/cm Vol./Länge
32 ml/cm Vol./Länge
46 ml/cm Vol./Länge
5 m
5,1 ml/cm Vol./Länge
7,9 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Jeweils
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Menge unitSize
11521040 32 mm 5 m Jeweils 5 Meter
15370752 76 mm 46 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15350752 64 mm 32 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15380752 76 mm 46 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15330752 32 mm 7,9 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15360752 64 mm 32 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15320752 25.5 mm 5,1 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15300752 20.4 mm 3,3 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15310752 25,5 mm 5,1 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15380742 14.6 mm 1.7 ml/cm 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15370742 14,6 mm 1,7 ml/cm 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15350742 6,4 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15360742 6.4 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
11511040 20,4 mm 5 m Jeweils 5 Meter
14 options
Artikelnummer. 11521040
Marke: Spectrum™ 132665T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 1 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
Mehrzweck-Standardschläuche mit regenerierter Cellulose (RC) sind jetzt in 5 Testkits in 5 m Länge mit einem Paar Schlauchverschlüsse erhältlich. Zu den Anwendungsbereichen gehören Entsalzung, pH-Änderung oder Pufferaustausch oder die Begutachtung der Membran für eine Anwendung.
Das Kit enthält:
  • 5Meterrolle Spectra/Por™1, 2oder 3 Dialyseschläuche
  • 1 Genormter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt Auftrieb)
  • 1 Beschwerter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung)
  • 5 Picks zum Öffnen
Spezifikation
Produkttyp Testkit
MWCO 6 bis 8 kDa
Membran Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Länge (metrisch) 5 m
Kapazität (metrisch) 7,9 mL
Kitinhalt 5 m Rolle Spectra/Por™ 1, 2 oder 3 Dialyseschläuche, 1 Standard Spectra/Por Verschluss (unterstützt den Auftrieb), 1 gewichteter Spectra/Por Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung), 5 Öffnungspicks
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Kleinvolumendialyse oder die Auswertung der Membran für eine Anwendung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.