Learn More
Spectrum™ Labore Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Trockendialyse-Sets
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 1 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
- Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
- Trocken in Glycerin gepackt (in Wasser einweichen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialysis Trial Kit |
| MWCO | 6 bis 8 kDa |
| Format | Tubing |
| Durchmesser (metrisch) | 64 mm |
| Länge (metrisch) | 32 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 5 m Schläuche/Kit |