Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,5 mm
6.5 mm
16 mm
16 mm
29 mm
29 mm
67 mm
67 mm
76 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
2 ml/cm
34 ml/cm Vol./Länge
46 ml/cm Vol./Länge
5 m
6.4 ml/cm
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Jeweils
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 2 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
Mehrzweck-Standardschläuche mit regenerierter Cellulose (RC) sind jetzt in 5 Testkits in 5 m Länge mit einem Paar Schlauchverschlüsse erhältlich. Zu den Anwendungsbereichen gehören Entsalzung, pH-Änderung oder Pufferaustausch oder die Begutachtung der Membran für eine Anwendung.
Das Kit enthält:
- 5Meterrolle Spectra/Por™1, 2oder 3 Dialyseschläuche
- 1 Genormter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt Auftrieb)
- 1 Beschwerter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung)
- 5 Picks zum Öffnen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Testkit |
| MWCO | 12 bis 14 kDa |
| Material | Regenerierte Cellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 29 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.1 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 ft. |
| Länge (metrisch) | 5 m |
| Kapazität (metrisch) | 6,4 mL |
| Kitinhalt | 5 m Rolle Spectra/Por™ 1, 2 oder 3 Dialyseschläuche, 1 Standard Spectra/Por Verschluss (unterstützt den Auftrieb), 1 gewichteter Spectra/Por Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung), 5 Öffnungspicks |
| Menge | Jeweils |
| Mehr anzeigen |