Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 2 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Gewährleistet eine höhere Permeabilität und grundlegende Dialyse
- Erhältlich als Trocken mit Glycerin (in Wasser einweichen)
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 12 bis 14 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
| Länge (metrisch) | 0,32 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?