Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,5 mm
6.5 mm
16 mm
16 mm
29 mm
29 mm
67 mm
67 mm
76 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
2 ml/cm
34 ml/cm Vol./Länge
46 ml/cm Vol./Länge
5 m
6.4 ml/cm
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Jeweils
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 2 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Gewährleistet eine höhere Permeabilität und grundlegende Dialyse
- Erhältlich als Trocken mit Glycerin (in Wasser einweichen)
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 12 bis 14 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 29 mm |
| Länge (metrisch) | 6.4 ml/cm |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |