Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Artikelnummer. 15350762
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,5 mm
6.5 mm
16 mm
16 mm
29 mm
29 mm
67 mm
67 mm
76 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
2 ml/cm
34 ml/cm Vol./Länge
46 ml/cm Vol./Länge
5 m
6.4 ml/cm
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Jeweils
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Menge unitSize
15350762 67 mm 34 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15310762 16 mm 2 ml/cm 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15320762 29 mm 6.4 ml/cm 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15390752 6,5 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15300762 6.5 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
11541040 29 mm 5 m Jeweils 5 Meter
15340762 67 mm 34 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15360762 76 mm 46 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
12771138 16 mm 5 m Jeweils 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 15350762
Marke: Spectrum™ 132 682T1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • 1 oder 5 Meter für Spectra/Por 2 oder 4 Dialyseschläuche
  • Ein Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • Ein Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • Zwei selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Gewährleistet eine höhere Permeabilität und grundlegende Dialyse
  • Erhältlich als Trocken mit Glycerin (in Wasser einweichen)
Spezifikation
MWCO 12 bis 14 kDa
Durchmesser (metrisch) 67 mm
Länge (metrisch) 34 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit