Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 oder 5 Meter für Spectra/Por 2 oder 4 Dialyseschläuche
- Ein Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- Ein Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- Zwei selbstklebende Schlauchöffner
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Gewährleistet eine höhere Permeabilität und grundlegende Dialyse
- Erhältlich als Trocken mit Glycerin (in Wasser einweichen)
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 12 bis 14 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
| Länge (metrisch) | 46 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 5 m Schläuche/Kit |