Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 trockene 3.5 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Artikelnummer. 11571060
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
11.5 mm
29 mm
29 mm
34 mm
34 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
5 m
6,4 ml/cm Vol./Länge
9,3 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Menge Packungsgröße
11571060 34 mm 5 m 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15360772 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15370772 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15380772 34 mm 9,3 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15340772 11.5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
12791138 11,5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11571060 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132725T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.12 €
    169.00 € / 5 Meter
    Sparen 118.12 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
  • Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
  • Trocken verpackt mit Glycerin (in Wasser einweichen) oder ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
Produkttyp Testkit
MWCO 3,5 kDa
Membran Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Länge (metrisch) 5 m
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 9,3 mL
Kitinhalt 5 m Rolle Spectra/Por™ 1, 2 oder 3 Dialyseschläuche, 1 Standard Spectra/Por Verschluss (unterstützt den Auftrieb), 1 gewichteter Spectra/Por Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung), 5 Öffnungspicks
Menge 5 m Schläuche/Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Kleinvolumendialyse oder die Auswertung der Membran für eine Anwendung