Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 trockene 3.5 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
11.5 mm
29 mm
29 mm
34 mm
34 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
5 m
6,4 ml/cm Vol./Länge
9,3 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
- Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
- Trocken verpackt mit Glycerin (in Wasser einweichen) oder ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 3,5 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 11.5 mm |
| Länge (metrisch) | 1,1 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |