Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 trockene 3.5 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Artikelnummer. 15360772
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
11.5 mm
29 mm
29 mm
34 mm
34 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
5 m
6,4 ml/cm Vol./Länge
9,3 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Menge Packungsgröße
15360772 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15370772 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15380772 34 mm 9,3 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15340772 11.5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
12791138 11,5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 1 Stück
11571060 34 mm 5 m 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15360772 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132724T
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
  • Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
  • Trocken verpackt mit Glycerin (in Wasser einweichen) oder ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
Produkttyp Dialysis Trial Kit
MWCO 3,5 kDa
Format Tubing
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Länge (metrisch) 6,4 ml/cm Vol./Länge
Menge 5 m Schläuche/Kit