Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 trockene 3.5 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Artikelnummer. 15380772
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
11.5 mm
29 mm
29 mm
34 mm
34 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
5 m
6,4 ml/cm Vol./Länge
9,3 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Menge unitSize
15380772 34 mm 9,3 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15360772 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15370772 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15340772 11.5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
12791138 11,5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 1 Stück
11571060 34 mm 5 m 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
6 options
Artikelnummer. 15380772
Marke: Spectrum™ 132 725T1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
  • Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
  • Trocken verpackt mit Glycerin (in Wasser einweichen) oder ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
MWCO 3,5 kDa
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Länge (metrisch) 9,3 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit