Learn More
Cellpath System II Hex™ Gewebeverarbeitungskassetten (mit Trichter)
Artikelnummer. 30226229
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226229 Weiß 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226229 Lieferant Cellpath Lieferanten-Nr. EAD010204H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.92 €
    101.58 € / 1500 Stück
    Sparen 47.34 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorbestückt in Trichter zur Verwendung mit automatisierten Druckern und Karusselldruckern. CellPath System II Hex Gewebeverarbeitungskassetten (mit Trichter) zeichnen sich durch ein einzigartiges Wabenmuster aus, das die offene Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen runden Perforationen vergrößert. Dies ermöglicht einen erhöhten Reagenzienfluss für eine verbesserte Verarbeitung und einen steiferen Block beim Schneiden.
  • Vorbestückt in Trichter zur Verwendung mit automatisierten und Karussell-Kassettendruckern
  • Hergestellt aus –hochwertigem, reinem Acetylharz
  • Sechseckige Perforationen in wabenförmiger Anordnung zur besseren Ausnutzung der verfügbaren Oberfläche
  • Die einzigartige Anordnung vergrößert die offene Fläche, wodurch der Reagenziendurchfluss erhöht und die Probenfärbung sowie die Analysezeit verbessert werden.
  • Besonders dicke Seitenwände erhöhen die Steifigkeit und Stabilität für eine hochwertige Segmentierung.
  • Auf Passform zugeschnitten Thermo Printmate- und Micro-Writer-–Kassettenschreibmaschinen
  • Erhältlich in 15 Standardfarben, die verschiedene Arten von Arbeitslasten oder Anwendungen farblich kennzeichnen.
Spezifikation
Menge 1500/Pk.
Farbe Weiß
Material Acetylharz
Produkttyp Gewebeverarbeitungskassette im Trichterrohr