Learn More
Cellpath Wiederverwendbare Basisformen aus Edelstahl
Artikelnummer. 30226270
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Packungsgröße:
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
30226270 7 x 7 x 5 mm 5 Stück
30226276 37 x 24 x 9 mm 5 Stück
30226272 14 x 24 x 5 mm 5 Stück
30226275 30 x 24 x 9 mm 5 Stück
30226274 24 x 24 x 5 mm 5 Stück
30226271 10 x 24 x 5 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 30226270 Lieferant Cellpath Lieferanten-Nr. GBB071405A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ideal für Prostata- und Brustgewebeproben und kann sowohl mit Gitter- als auch mit Lamellen-Prozesskassetten für horizontale und vertikale Schnitte verwendet werden. Cellpath Die wiederverwendbaren Basisformen aus Edelstahl werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, wodurch das aufwendige Nachbearbeiten des Wachses entfällt.
  • Made of reusable Stainless steel
  • Stackable to reduce storage area
  • Internal rounded corners enable easy removal of the wax block
  • Features extended edges prevent tipping and provide grip area for ease of handling
  • Available in wide range of sizes
  • GBB-0714-05A suitable for use with needle and punch biopsies
Spezifikation
Material Stainless Steel
Abmessungen (L x B x H) 7 x 7 x 5 mm
Menge 5/Pk.