Learn More
Cellpath Wiederverwendbare Basisformen aus Edelstahl
Artikelnummer. 30226271
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Packungsgröße:
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
30226271 10 x 24 x 5 mm 5 Stück
30226270 7 x 7 x 5 mm 5 Stück
30226276 37 x 24 x 9 mm 5 Stück
30226272 14 x 24 x 5 mm 5 Stück
30226275 30 x 24 x 9 mm 5 Stück
30226274 24 x 24 x 5 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30226271 Lieferant Cellpath Lieferanten-Nr. GBB101405A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Prostata- und Brustgewebeproben und kann sowohl mit Gitter- als auch mit Lamellen-Prozesskassetten für horizontale und vertikale Schnitte verwendet werden. Cellpath Die wiederverwendbaren Basisformen aus Edelstahl werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, wodurch das aufwendige Nachbearbeiten des Wachses entfällt.
  • Hergestellt aus wiederverwendbarem Edelstahl
  • Stapelbar zur Reduzierung des Lagerplatzes
  • Die abgerundeten Innenecken ermöglichen ein einfaches Entnehmen des Wachsblocks.
  • Die verlängerten Kanten verhindern das Umkippen und bieten eine griffige Fläche für eine einfachere Handhabung.
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
  • GBB-0714-05A geeignet für die Anwendung bei Nadel- und Stanzbiopsien
Spezifikation
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 10 x 24 x 5 mm
Menge 5/Pk.