Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 10 kD MWCO Vorbenetzte standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Artikelnummer. 15380722
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7,5 mm
15 mm
20,4 mm
29 mm
Länge (metrisch):
0,45 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,3 ml/cm Vol./Länge
6,4 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15380722 15 mm 1,8 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15390722 20,4 mm 3,3 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15300732 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15370722 7,5 mm 0,45 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
4 options
Artikelnummer. 15380722
Marke: Spectrum™ 132572T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
  • 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
  • Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
  • Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
  • Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
  • Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
MWCO 10 kDa
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Länge (metrisch) 1,8 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit