Learn More
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, 50g, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30318519
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30318519 50 g 50 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30318519
Marke: ARMI/MBH MBH12X 41300AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium, Arsenic, Carbon, Chromium, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Tin, Zinc
Menge 50 g
Gewicht 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Zinc: 0.0012%, Arsenic: 0.0043%, Tin: 0.006%, Phosphorus: 0.0082%, Nitrogen: 0.0095%, Aluminium: 0.027%, Nickel: 0.084%, Copper: 0.131%, Silicon: 0.183%, Molybdenum: 0.217%, Carbon: 0.319%, Manganese: 0.551%, Chromium: 0.996%