Learn More
Copper, Copper Nickel, Hiduron 191, C72420, 50g, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 18071400
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18071400 50 g 50 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18071400
Marke: ARMI/MBH MBH36X CN11 AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Copper, Copper Nickel, Hiduron 191, C72420, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt/Magnesium/Silicon/Niobium/Chromium/Iron/Aluminium/Manganese/Nickel/Copper/Carbon/Phosphorus/Tin/Lead/Zinc
CAS 7440-50-8
Menge 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cobalt 0.0049 %/Magnesium 0.0241 %/Silicon 0.083 %/Niobium 0.124 %/Chromium 0.38 %/Iron 0.992 %/Aluminium 1.457 %/Manganese 4.34 %/Nickel 14.96 %/Copper 77.56 %/Carbon (0.001) %/Phosphorus (0.002) %/Tin (0.002) %/Lead (0.003) %/Zinc (0.006) %