Learn More
Magnesium Standard: Mg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Artikelnummer. 17993356
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17993356 50 g 50 Gramm
17941286 200 g 200 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17993356
Marke: VHG Labs VHGOMG100050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Magnesium Standard: Mg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
CAS 7439-95-4
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Magnesium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Mg
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Mg
InChI-Formel InChI=1S/Mg
SMILES [Mg]
IUPAC-Name magnesium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 24.3
Menge 50 g
Formelmasse 23.985 g/mol