missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thallium Standard: Tl @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Artikelnummer. 17901126
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17901126

Marke: VHG Labs VHGOTL100050G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Thallium Standard: Tl @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thallium
CAS 7440-28-0
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thallium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI-Formel InChI=1S/Tl
SMILES [Tl]
IUPAC-Name thallium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
Menge 50 g
Formelmasse 204.974 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt