Learn More
Sampling Systems™ 50-Liter-Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl mit Knebelverschlüssen und Silikondichtung
Artikelnummer. 15839037 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15839037 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15839037 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A69450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 €
    1256.48 € / 1 Stück
    Sparen 73.52 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrzweck-Behälter für leichte Belastungen konstruiert für eine Vielzahl von Lagerungsanwendungen im Labor.
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Zwei robuste Griffe
  • Eng anliegender Einbaudeckel mit Griff
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Kipphebelklemmen dienen dazu, den Deckel sicher zu fixieren.
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Versenkter Deckel
Kapazität (metrisch) 50 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Lagerung
Material Edelstahl
Enthält Kniehebelklemmen, Silikondichtung
Form Rund
Höhe (metrisch) 560 mm
Außendurchmesser (metrisch) 350 mm