missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylxanthine, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30309961
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30309961

Marke: Dr. Ehrenstorfer DREC15148500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methylxanthine
CAS 6136-37-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methylxanthine
Versandbedingung +20°C
Summenformel C6 H6 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 1-Methylxanthine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
SMILES CN1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O
IUPAC-Name 1-methyl-3,9-dihydropurine-2,6-dione
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
Menge 50 mg
Formelmasse 166.0491 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt