missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Toluenediamine-d6 Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30455220
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30455220 50 mg 50 Milligramm
30456533 5 mg 5 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30455220

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT53587550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,5-Toluenediamine-d6 Dihydrochloride
Summenformel C7H6D6Cl2N2
Menge 50 mg
Synonym Toluene-d6-2,5-diamine Dihydrochloride, 1,4-Diamino-2-methylbenzene-d6 Dihydrochloride, 1-Methyl-2,5-diaminobenzene-d6 Dihydrochloride, 2,5-Diaminotoluene-d6 Dihydrochloride, 2,5-Diaminotoluol-d6 Dihydrochloride, 2-Methyl-1,4-benzene-d6-diamine Dihydrochloride, 2-Methyl-1,4-phenyl-d6-enediamine Dihydrochloride, 2-Methyl-p-phenyl-d6-enediamine Dihydrochloride, 4-Amino-2-methylaniline-d6 Dihydrochloride, 4-Amino-3-methylaniline-d6 Dihydrochloride, C.I. 76042-d6 Dihydrochloride, Toluylene-d6-2,5-diamine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H/i1D3,2D,3D,4D;;
SMILES NC1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])N)C([2H])([2H])[2H].[2HCl]
IUPAC-Name 2-(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3-1,4-diamine dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 201.13
Formelmasse 200.08
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.